Fontos dokumentumok
S6451
SCH-442416
≥98% (HPLC)
Szinonimák:
2-(2-Furanyl)-7-[3-(4-methoxyphenyl)propyl]-7H-pyrazolo [4,3-e][1,2,4]triazolo[1,5-c]pyrimidin-5-amine; 5-amino-7-(3-(4-methoxyphenyl)propyl)-2-(2 furyl)pyrazolo[4,3-e]-1,2,4-triazolo[1,5-c]pyrimidine; 5-Amino-7-[3-(4-methoxy)phenylpropyl]-2-(2-furyl)-pyrazolo[4,3-e]-1,2,4-triazolo[1,5-c]pyrimidine
Teszt
≥98% (HPLC)
Forma
powder
tárolási körülmény
desiccated
szín
light tan to tan
oldhatóság
DMSO: ≥20 mg/mL
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
COc1ccc(CCCn2ncc3c2nc(N)n4nc(nc34)-c5ccco5)cc1
InChI
1S/C20H19N7O2/c1-28-14-8-6-13(7-9-14)4-2-10-26-18-15(12-22-26)19-23-17(16-5-3-11-29-16)25-27(19)20(21)24-18/h3,5-9,11-12H,2,4,10H2,1H3,(H2,21,24)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
AEULVFLPCJOBCE-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
- as a selective adenosine A2A antagonist to study its effects on cyclic adenosine monophosphate (cAMP) production in T/C-28a2 chondrocytes or hFOB 1.19 osteoblasts [1]
- as a presynaptic A2A receptor antagonists to study its effects on receptor blockade on δ9-Tetrahydrocannabinol (THC) self-administration in squirrel monkeys [2]
- as a presynaptic A2A receptor antagonists to study its effects on cocaine-induced locomotion and cocaine-seeking in mice [3]
Biokémiai/fiziológiai hatások
Tulajdonságok és előnyök
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Cikkek
We offers many products related to adenosine receptors for your research needs.