ABT1382
Anti-Neurocan
from rabbit
Szinonimák:
Neurocan core protein, 245 kDa early postnatal core glycoprotein, Chondroitin sulfate proteoglycan 3
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
rabbit
Minőségi szint
antitest forma
unpurified
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
polyclonal
faj reaktivitás
rat
kiszerelés
antibody small pack of 25 μL
technika/technikák
immunofluorescence: suitable
izotípus
IgG
NCBI elérési szám
UniProt elérési szám
kiszállítva
ambient
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Géninformáció
rat ... Ncan(58982)
Általános leírás
Egyediség
Immunogen
Alkalmazás
Cell Structure
Minőség
Immunofluorescence Analysis: A 1:500 dilution of this antibody detected Neurocan in E14 embryonic rat brain (frozen sections) and rat E14 neocortex.
Cél megnevezése
Fizikai forma
Tárolás és stabilitás
Handling Recommendations: Upon receipt and prior to removing the cap, centrifuge the vial and gently mix the solution. Aliquot into microcentrifuge tubes and store at -20°C. Avoid repeated freeze/thaw cycles, which may damage IgG and affect product performance.
Egyéb megjegyzések
Jogi nyilatkozat
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1