MABT1550
Anti-Lactadherin/MFGE8 Antibody, clone 5C5
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
mouse
Minőségi szint
konjugátum
unconjugated
antitest forma
purified antibody
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
5C5, monoclonal
molekulatömeg
calculated mol wt 45.73 kDa
observed mol wt ~47 kDa
tisztítva
using protein G
faj reaktivitás
human, boar
kiszerelés
antibody small pack of 100 μL
technika/technikák
immunofluorescence: suitable
western blot: suitable
izotípus
IgG1κ
epitóp szekvencia
Unknown
UniProt elérési szám
kiszállítva
2-8°C
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Géninformáció
pig ... MFGE8(397545)
Általános leírás
Egyediség
Immunogén
Alkalmazás
Evaluated by Western Blotting in MDA-MB-231 cell lysate.
Western Blotting Analysis: A 1:500 dilution of this antibody detected Lactadherin/MFGE8 in MDA-MB-231 cell lysate.
Tested Applications
Western Blotting Analysis: A 1:500 dilution from a representative lot detected Lactadherin/MFGE8 in HeLa cell lysate.
Western Blotting Analysis: A representative lot detected Lactadherin/MFGE8 in Western Blotting applications (Zigo, M., et al. (2015). Cell Tissue Res. 359(3):895-908).
Immunofluorescence Analysis: A representative lot detected Lactadherin/MFGE8 in Immunofluorescence applications (Zigo, M., et al. (2015). Cell Tissue Res. 359(3):895-908).
Note: Actual optimal working dilutions must be determined by end user as specimens, and experimental conditions may vary with the end user
Fizikai forma
Tárolás és stabilitás
Egyéb megjegyzések
Jogi nyilatkozat
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1