AB3565
Anti-PARP (214/215) cleavage site Antibody
Chemicon®, from rabbit
Szinonimák:
Poly [ADP-ribose] polymerase 1, PARP-1, NAD(+) ADP-ribosyltransferase 1, ADPRT 1, Poly[ADP-ribose] synthase 1, ARTD1
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
rabbit
Minőségi szint
antitest forma
affinity isolated antibody
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
polyclonal
tisztítva
affinity chromatography
faj reaktivitás
mouse, bovine, rat, human
gyártó/kereskedő neve
Chemicon®
technika/technikák
immunocytochemistry: suitable
western blot: suitable
NCBI elérési szám
UniProt elérési szám
kiszállítva
dry ice
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Géninformáció
bovine ... Parp1(286764)
human ... PARP1(142)
mouse ... Parp1(11545)
rat ... Parp1(25591)
Általános leírás
Egyediség
Immunogén
Alkalmazás
Apoptosis & Cancer
Metabolism
Apoptosis - Additional
Enzymes & Biochemistry
Minőség
Kapcsolódás
Fizikai forma
Tárolás és stabilitás
Analízis megjegyzés
Jurkat and HeLa cells treated with staurosporine or etoposide (25 µM for 3 hours).
Jogi információk
Jogi nyilatkozat
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
javasolt
Tárolási osztály kódja
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2