Fontos dokumentumok
SML4017
DiFMU
≥98% (HPLC)
Szinonimák:
6,8-Difluoro-7-hydroxy-4-methyl-2H-1-benzopyran-2-one, 6,8-Difluoro-7-hydroxy-4-methylcoumarin, Marina Blue
Teszt
≥98% (HPLC)
Forma
powder
szín
white to beige
oldhatóság
DMSO: 2 mg/mL, clear
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
FC1=C2C(C(C)=CC(O2)=O)=CC(F)=C1O
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
LLENVBUPWUQAGL-UHFFFAOYSA-N
Biokémiai/fiziológiai hatások
DiFMU is a fluorescent product of hydrolysis of fluorogenic phosphatase substrate DiFMUP. DiFMU excitation wavelength is 358nm and emission can be detected at 455 nm.
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Oral - Skin Sens. 1
Tárolási osztály kódja
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)