ZRB1875
Anti-Cleaved Caspase-8 Antibody, clone 1K3 ZooMAb® Rabbit Monoclonal
recombinant, expressed in HEK 293 cells
Szinonimák:
CASP-8, CASP8, EC: 3.4.22.61, FLICE, MACH, MCH5
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
rabbit
Minőségi szint
rekombináns
expressed in HEK 293 cells
konjugátum
unconjugated
antitest forma
purified antibody
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
1K3, recombinant monoclonal
leírás
recombinant, expressed in HEK 293 cells
termékcsalád
ZooMAb® learn more
Forma
lyophilized
molekulatömeg
calculated mol wt 43 kDa
observed mol wt ~55 kDa
tisztítva
using Protein A
faj reaktivitás
human, mouse
kiszerelés
antibody small pack of 25
környezetbarátabb alternatív termék tulajdonságai
Waste Prevention
Designing Safer Chemicals
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
fejlettebb validálás
recombinant expression
Learn more about Antibody Enhanced Validation
technika/technikák
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
izotípus
IgG
epitóp szekvencia
C-terminal half
Protein ID elérési szám
UniProt elérési szám
környezetbarátabb alternatív kategória
kiszállítva
ambient
tárolási hőmérséklet
2-8°C
Géninformáció
mouse ... Casp8(12370)
Általános leírás
Egyediség
Immunogén
Alkalmazás
Evaluated by Western Blotting in HeLa treated with Staurosporin.
Western Blotting Analysis: A 1:1,000 dilution of this antibody detected Cleaved Caspase-8 in lysates from overnight serum starved HeLa cells treated with Staurosporin (0.5 M; 6 h).
Tested Applications
Western Blotting Analysis: A 1:1,000 dilution from a representative lot detected Cleaved Caspase-8 in lysates from NIH3T3 cells treated with Etoposide (100 nM; 2 h).
Immunohistochemistry (Paraffin) Analysis: A 1:100 dilution from a representative lot detected Cleaved Caspase-8 in Mouse brain tissue sections.
Immunocytochemistry Analysis: A 1:100 dilution from a representative lot detected Cleaved Caspase-8 in NIH3T3 cells.
Note: Actual optimal working dilutions must be determined by end user as specimens, and experimental conditions may vary with the end user.
Cél megnevezése
Fizikai forma
Feloldás
Tárolás és stabilitás
Jogi információk
Jogi nyilatkozat
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Cikkek
Learn about the hallmarks of cancer and find reliable ZooMAb® recombinant antibodies to study them, conveniently organized by cancer hallmark.