MABF2060
Anti-IL13R alpha 1 Antibody, clone IG3
clone IG3, from mouse
Szinonimák:
Interleukin-13 receptor subunit alpha-1, IL-13 receptor subunit alpha-1, IL-13R subunit alpha-1, IL-13RA1, Interleukin-13-binding protein, Novel cytokine receptor 4, NR4, CD213a1.
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
mouse
Minőségi szint
antitest forma
purified immunoglobulin
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
IG3, monoclonal
faj reaktivitás
mouse
kiszerelés
antibody small pack of 25 μg
technika/technikák
flow cytometry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
izotípus
IgG1κ
NCBI elérési szám
UniProt elérési szám
kiszállítva
ambient
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Géninformáció
mouse ... Il13Ra1(16164)
Általános leírás
Egyediség
Immunogen
Alkalmazás
Western Blotting Analysis: A representative lot detected IL13R alpha 1 in Western Blotting applications (Haymaker, C.L., et. al. (2012). J Immunol. 188(7):3208-16; Dhakal, M., et. al. (2014). Eur J Immunol. 44(3):842-55).
Immunoprecipitation Analysis: A representative lot detected IL13R alpha 1 in Immunoprecipitation applications (Dhakal, M., et. al. (2014). Eur J Immunol. 44(3):842-55).
Inflammation & Immunology
Minőség
Western Blotting Analysis: 1 µg/mL of this antibody detected IL13R alpha 1 in 10 µg of mouse spleen tissue lysate.
Cél megnevezése
Fizikai forma
Tárolás és stabilitás
Egyéb megjegyzések
Jogi nyilatkozat
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
does not flash
Lobbanási pont (C)
does not flash