MAB4122
Anti-Multi-Drug Resistance Related Protein Antibody, clone MRPm6
culture supernatant, clone MRPm6, Chemicon®
Szinonimák:
MRP
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
mouse
Minőségi szint
antitest forma
culture supernatant
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
MRPm6, monoclonal
faj reaktivitás
human
gyártó/kereskedő neve
Chemicon®
technika/technikák
flow cytometry: suitable
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
western blot: suitable
izotípus
IgG1
UniProt elérési szám
kiszállítva
wet ice
Géninformáció
human ... ABCC1(4363)
Related Categories
Egyediség
Alkalmazás
Flow Cytometry
Immunohistochemistry on frozen and paraffin embedded tissue
sections: 1:20.
Note: For cellular detection permeabilization is required.
Optimal working dilutions must be determined by end user.
Fizikai forma
Egyéb megjegyzések
Jogi információk
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2