MABF1096
Anti-LRBA Antibody, clone 2D4.1
clone 2D4.1, from mouse
Szinonimák:
Lipopolysaccharide-responsive and beige-like anchor protein, Beige-like protein, CDC4-like protein
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
mouse
antitest forma
purified antibody
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
2D4.1, monoclonal
faj reaktivitás
human
kiszerelés
antibody small pack of 25 μg
technika/technikák
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
western blot: suitable
izotípus
IgG1κ
NCBI elérési szám
UniProt elérési szám
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Géninformáció
human ... LRBA(987)
Related Categories
Általános leírás
Egyediség
Immunogen
Alkalmazás
Inflammation & Immunology
Minőség
Western Blotting Analysis: 1 µg/mL of this antibody detected LRBA in 10 µg of Jurkat cell membrane preparations.
Cél megnevezése
Fizikai forma
Tárolás és stabilitás
Egyéb megjegyzések
Jogi nyilatkozat
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1