MABF167A
Anti-CD8 (human), FITC, clone SK1 Antibody
clone SK1, from mouse, FITC conjugate
Szinonimák:
T-cell surface glycoprotein CD8 alpha chain, T-lymphocyte differentiation antigen T8/Leu-2, CD antigen CD8a, CD8
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
mouse
Minőségi szint
konjugátum
FITC conjugate
antitest forma
purified antibody
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
SK1, monoclonal
faj reaktivitás
human
technika/technikák
flow cytometry: suitable
izotípus
IgG1, kappa
UniProt elérési szám
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Géninformáció
human ... CD8A(925)
Related Categories
Általános leírás
Immunogén
Alkalmazás
Inflammation & Immunology
Immunoglobulins & Immunology
Minőség
Flow Cytometry Analysis: 0.125 μg from a representative lot detected CD8 in one million human peripheral blood lymphocytes.
Fizikai forma
Tárolás és stabilitás
Note: It is recommended to store the product undiluted at 2-8°C and protected from prolonged exposure to light. Do not freeze.
Egyéb megjegyzések
Jogi nyilatkozat
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
12 - Non Combustible Liquids
WGK
nwg