MABF1466
Anti-CD45 (Mouse), clone 30-F11 Antibody
clone 30-F11, from rat
Szinonimák:
Receptor-type tyrosine-protein phosphatase C, Leukocyte common antigen (L-CA), Lymphocyte antigen 5 (Ly-5), T200, CD45, CD45
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
rat
Minőségi szint
antitest forma
affinity isolated antibody
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
30-F11, monoclonal
faj reaktivitás
mouse
technika/technikák
flow cytometry: suitable
izotípus
IgG2bκ
UniProt elérési szám
kiszállítva
wet ice
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Géninformáció
mouse ... Ptprc(19264)
Related Categories
Általános leírás
Immunogén
Alkalmazás
Inflammation & Immunology
Immunoglobulins & Immunology
Minőség
Flow Cytometry Analysis: 0.125 μg from a representative lot detected CD45 in one million C57Bl/6 splenocytes.
Fizikai forma
Tárolás és stabilitás
Note: It is recommended to store the product undiluted at 2-8°C and protected from prolonged exposure to light. Do not freeze.
Egyéb megjegyzések
Jogi nyilatkozat
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1