Fontos dokumentumok
SAB4200723
Anti-Tryptophan Hydroxylase antibody, Mouse monoclonal
clone WH-3, purified from hybridoma cell culture
Szinonimák:
Anti-TPH, Anti-TpOH
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
mouse
Minőségi szint
antitest forma
purified from hybridoma cell culture
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
WH-3, monoclonal
Forma
buffered aqueous solution
molekulatömeg
antigen ~55 kDa
faj reaktivitás
mouse, human, rabbit, sheep, rat
koncentráció
~1.0 mg/mL
technika/technikák
immunoblotting: 2-4 μg/mL using rabbit pineal gland lysate
immunofluorescence: suitable
immunohistochemistry: suitable
izotípus
IgG3
kiszállítva
dry ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Általános leírás
Immunogén
Alkalmazás
- immunoblotting
- immunohistochemistry
- immunofluorescence
Biokémiai/fiziológiai hatások
Fizikai forma
Jogi nyilatkozat
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
12 - Non Combustible Liquids
WGK
nwg
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)