ABE1451
Anti-phospho BRD4 (Ser492)
from rabbit
Szinonimák:
Bromodomain-containing protein 4, MCAP, Mitotic chromosome-associated protein, Protein HUNK1
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
rabbit
Minőségi szint
antitest forma
affinity isolated antibody
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
polyclonal
faj reaktivitás
mouse, human
faj reaktivitás (homológia által előrejelzett)
rat (based on 100% sequence homology)
technika/technikák
dot blot: suitable
immunocytochemistry: suitable
western blot: suitable
NCBI elérési szám
UniProt elérési szám
kiszállítva
wet ice
célzott transzláció utáni módosítás
phosphorylation (pSer492)
Géninformáció
human ... BRD4(23476)
Általános leírás
Egyediség
Immunogén
Alkalmazás
Western Blotting Analysis: A 1:500 dilution from a representative lot detected Brd4 Ser493 (equivalent to human Ser492) phosphorylation in lysate from 12-day cultured E16.5 embryonic mouse cortical neurons. Prior phosphatase treatment of the lysate abolished target band detection (Courtesy of Erica Korb, Ph.D. Rockefeller University, New York, U.S.A.).
Dot Blot Analysis: A representative lot detected BRD4 phosphopeptide with pSer492 or dual pSer492/494 phosphorylation (equivalent to mouse Ser493/495), but not the corresponding non-phosphorylated peptide or peptide with only pSer494 phosphorylation (Korb, E., et al. (2015). Nat. Neurosci. 18(10):1464-1473).
Western Blotting Analysis: A representative lot detected Brd4 Ser493 (equivalent to human Ser492) phosphorylation induction upon BDNF stimulation of cultured E16.5 embryonic mouse cortical neurons from C57BL/6 mice. Pre-treatment of neurons with CK2 inhibitor 4,5,6,7-tetrabromobenzotriazole (TBB; Cat. No. 218697) before BDNF stimulation or phosphatase treatment of the lysate prior to immunoblotting abolished target band detection (Korb, E., et al. (2015). Nat. Neurosci. 18(10):1464-1473).
Epigenetics & Nuclear Function
Minőség
Western Blotting Analysis: A 1:1000 dilution of this antibody detected Brd4 Ser492 phosphorylation in 10 µg of human induced pluripotent stem cell (iPSC) lysate.
Cél megnevezése
Fizikai forma
Tárolás és stabilitás
Egyéb megjegyzések
Jogi nyilatkozat
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1