MABC684
Anti-SOD1 Antibody, clone 6F5
ascites fluid, clone 6F5, from mouse
Szinonimák:
ALS, SOD, ALS1, IPOA, homodimerSuperoxide dismutase [Cu-Zn], Superoxide dismutase 1, hSod1
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
mouse
Minőségi szint
antitest forma
ascites fluid
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
6F5, monoclonal
faj reaktivitás
mouse, human
technika/technikák
flow cytometry: suitable
immunocytochemistry: suitable
western blot: suitable
izotípus
IgG1
UniProt elérési szám
kiszállítva
wet ice
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Géninformáció
human ... SOD1(6647)
Related Categories
Általános leírás
Immunogén
Alkalmazás
Flow Cytometry Analysis: A 1:200-400 dilution from a representative lot detected SOD1 in non serum starved A431 cells.
Optimal working dilutions must be determined by end user.
Apoptosis & Cancer
Apoptosis - Additional
Minőség
Western Blotting Analysis: A 1:500-2,000 dilution of this antibody detected SOD1 in HeLa, NIH/3T3, A549, and A431 cell lysates.
Cél megnevezése
Fizikai forma
Tárolás és stabilitás
Handling Recommendations: Upon receipt and prior to removing the cap, centrifuge the vial and gently mix the solution. Aliquot into microcentrifuge tubes and store at -20°C. Avoid repeated freeze/thaw cycles, which may damage IgG and affect product performance.
Analízis megjegyzés
HeLa, NIH/3T3, A549, and A431 cell lysates
Jogi nyilatkozat
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
12 - Non Combustible Liquids
WGK
nwg