MABC60
Anti-KiSS-1 Antibody, clone 8H4.1
clone 8H4.1, from mouse
Szinonimák:
Metastasis-suppressor KiSS-1, Kisspeptin-1, Metastin, Kisspeptin-542, Kisspeptin-143, Kisspeptin-134, Kisspeptin-10
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
mouse
Minőségi szint
antitest forma
purified antibody
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
8H4.1, monoclonal
faj reaktivitás
human, rat
technika/technikák
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
izotípus
IgG1κ
NCBI elérési szám
UniProt elérési szám
kiszállítva
wet ice
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Géninformáció
human ... KISS1(3814)
Általános leírás
Immunogén
Alkalmazás
Minőség
Immunohistochemistry Analysis: 1:1,000 dilution of this antibody detected KiSS-1 in human placenta tissue.
Cél megnevezése
Fizikai forma
Egyéb megjegyzések
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1