Merck
1.04002
SAFC
Formaldehyde solution
37%, EMPROVE® EVOLVE
Gyógyszeripari előállítás
Szinonimák:
Formaline solution, Methanal solution, Methylaldehyde solution
About This Item
UNSPSC kód:
12352114
leírás
stabilized with about 10% methanol Ph Eur,BP,USP
Minőségi szint
termékcsalád
EMPROVE® EVOLVE
form
liquid
öngyulladási hőmérséklet
300 °C (Formaldehyde)
robbanási határérték
7-73 % (v/v) Formaldehyde()
koncentráció
36.5-38% (iodometric)
37%
pH
2.8-4.0 (20 °C in H2O)
bp
93-96 °C/1013 hPa
mp
<-15 °C
átmeneti hőmérséklet
flash point 62 °C (Formaldehyde)
sűrűség
1.09 g/cm3 at 20 °C
alkalmazás(ok)
histology
pharma/biopharma processes
pharmaceutical
tárolási hőmérséklet
15-25°C
Általános leírás
We offer a range of high quality critical raw materials plus the documentation and expertise to help our customers meet stringent regulatory requirements. Our SAFC® portfolio of high-quality products withstands strict quality control procedures.
Alkalmazás
Formaldehyde can be used for virus inactivation in vaccine production.
Kapcsolódás
Replaces: 1.04002.2507; 1.04002.9187
Jogi információk
Emprove is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
SAFC is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Nem találja a megfelelő terméket?  
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Figyelmeztetés
Danger
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Oral - Carc. 1B - Eye Dam. 1 - Muta. 2 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1 - STOT SE 1 - STOT SE 3
Célzott szervek
Eyes,Central nervous system, Respiratory system
Tárolási osztály kódja
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
143.6 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
62 °C - closed cup
Slide 1 of 1
1 of 1
João M Fernandes Neto et al.
Nature communications, 11(1), 3157-3157 (2020-06-24)
Resistance to targeted cancer drugs is thought to result from selective pressure exerted by a high drug dose. Partial inhibition of multiple components in the same oncogenic signalling pathway may add up to complete pathway inhibition, while decreasing the selective