SAB5500167
Anti-PSMA antibody, Rabbit monoclonal
clone SP29, recombinant, expressed in proprietary host, tissue culture supernatant
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
rabbit
Minőségi szint
rekombináns
expressed in proprietary host
konjugátum
unconjugated
antitest forma
tissue culture supernatant
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
SP29, monoclonal
faj reaktivitás
human (tested)
faj reaktivitás (homológia által előrejelzett)
bovine, dog, mouse, pig, rat
technika/technikák
immunohistochemistry: 1:100
izotípus
IgG
UniProt elérési szám
kiszállítva
wet ice
tárolási hőmérséklet
2-8°C
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Géninformáció
human ... FOLH1(2346)
Általános leírás
Immunogén
Tulajdonságok és előnyök
Fizikai forma
Jogi nyilatkozat
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)