MABS1320
Anti-Serpin B13 Antibody, clone B29
clone B29, from mouse
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
mouse
Minőségi szint
antitest forma
purified antibody
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
B29, monoclonal
faj reaktivitás
human, mouse
kiszerelés
antibody small pack of 25 μL
technika/technikák
immunofluorescence: suitable
western blot: suitable
izotípus
IgG2bκ
NCBI elérési szám
UniProt elérési szám
kiszállítva
ambient
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Géninformáció
human ... SERPINB13(5275)
Általános leírás
Egyediség
Immunogen
Alkalmazás
Western Blotting Analysis: 3 ug/mL from a representative lot detected Serpin B13 in mouse serpin/HEK293 cell lysates (Courtesy of Dr. Jan Czyzyk, M.D., University of Rochester Medical Center, NY).
Western Blotting Analysis: A representative lot detected Serpin B13 in Western Blotting applications (Baldzizhar, R., et. al. (2012). J Biol Chem. 288(3):1612-9; Czyzyk, J., et. al. (2012). J Immunol. 188(12):6319-27).
Affects Function Analysis: A representative lot detected Serpin B13 in Affects Function applications (Baldzizhar, R., et. al. (2012). J Biol Chem. 288(3):1612-9).
Signaling
Minőség
Isotyping Analysis: The identity of this monoclonal antibody is confirmed by isotyping test to be mouse IgG1 .