MABC28
Anti-RIP3 Antibody, clone 6E6.2
clone 6E6.2, from mouse
Szinonimák:
Receptor-interacting serine/threonine-protein kinase 3, RIP-like protein kinase 3, Receptor-interacting protein 3, RIP-3
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
mouse
Minőségi szint
antitest forma
purified immunoglobulin
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
6E6.2, monoclonal
faj reaktivitás
human, rat
technika/technikák
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
izotípus
IgG2aκ
NCBI elérési szám
UniProt elérési szám
kiszállítva
wet ice
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Géninformáció
human ... RIPK3(11035)
Általános leírás
Egyediség
Immunogen
Alkalmazás
Apoptosis & Cancer
Apoptosis - Additional
Immunohistochemistry Analysis: A 1:500 dilution from a representative lot detected RIP3 in rat pancreas tissue.
Minőség
Western Blot Analysis: A 1:1,000 dilution of this antibody detected RIP3 in 10 µg of human pancreas tissue lysate.
Cél megnevezése
Isoform 3 (~25 kDa) may be observed in some lysates. An uncharacterized band may be observed at ~16 kDa in some lysates.
Fizikai forma
Tárolás és stabilitás
Analízis megjegyzés
Human pancreas tissue lysate
Jogi nyilatkozat
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1