MABC1595
Anti-RIPK3/RIP3 Antibody, clone 8G7
Szinonimák:
Anti-RIPK3 Antibody, Clone 8G7 Anti-RIPK3, RIPK3 Detection Antibody
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
rat
Minőségi szint
konjugátum
unconjugated
antitest forma
purified antibody
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
8G7, monoclonal
molekulatömeg
calculated mol wt 53.32 kDa
observed mol wt ~53 kDa
faj reaktivitás
mouse
kiszerelés
antibody small pack of 100 μL
technika/technikák
immunofluorescence: suitable
western blot: suitable
izotípus
IgG2aκ
UniProt elérési szám
kiszállítva
dry ice
tárolási hőmérséklet
2-8°C
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Related Categories
Általános leírás
Egyediség
Immunogén
Alkalmazás
Evaluated by Western Blotting in Mouse dermal fibroblast lysates.
Western Blotting Analysis: A 1:500 dilution of this antibody detected RIPK3/RIP3 in Mouse dermal fibroblast lysates.
Tested Applications
Western Blotting Analysis: A representative lot detected RIPK3/RIP3 in Western Blotting applications (Petrie, E.J., et. al. (2019). Cell Rep. 28(13):3309-3319).
Immunofluorescence Analysis: A representative lot detected RIPK3/RIP3 in Immunofluorescence applications (Samson, A.L., et. al. (2021). Cell Death Differ. doi: 10.1038/s41418-021-00742-x)
Note: Actual optimal working dilutions must be determined by end user as specimens, and experimental conditions may vary with the end user
Fizikai forma
Tárolás és stabilitás
Egyéb megjegyzések
Jogi nyilatkozat
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1