AB5382
Anti-Nitric Oxide Synthase II Antibody
serum, Chemicon®
Szinonimák:
NOS II, iNOS
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
rabbit
Minőségi szint
antitest forma
serum
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
polyclonal
faj reaktivitás
mouse, rat
gyártó/kereskedő neve
Chemicon®
technika/technikák
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
NCBI elérési szám
UniProt elérési szám
kiszállítva
dry ice
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Géninformáció
mouse ... Nos2(18126)
rat ... Nos2(24599)
Általános leírás
Egyediség
Immunogen
Alkalmazás
1:5000 (ABC) dilution of a previous lot was used on tissue sections (rat liver).
Immunocytochemistry:
1:50,000 dilution of a previous lot was used on cultured cells.
Western blot:
1:5,000 (ECL). The antibody has been used successfully on rat liver. It is not recommended for use on rat brain extracts since unidentified bands may be present.
Optimal working dilutions must be determined by end user.
Neuroscience
Oxidative Stress
Minőség
Western Blot Analysis:
1:1000 dilution of this antibody detected INOS on 10 µg of Mouse liver lysates.
Cél megnevezése
Fizikai forma
Tárolás és stabilitás
Handling Recommendations: Upon first thaw, and prior to removing the cap, centrifuge the vial and gently mix the solution. Aliquot into microcentrifuge tubes and store at -20°C. Avoid repeated freeze/thaw cycles, which may damage IgG and affect product performance.
Analízis megjegyzés
Macrophages, liver lysates
Egyéb megjegyzések
Jogi információk
Jogi nyilatkozat
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1