MABN2249
Anti-CHRNA2 Antibody, clone 5B2.1
clone 5B2.1, from mouse
Szinonimák:
Neuronal acetylcholine receptor subunit alpha-2, Cholinergic Receptor Nicotinic Alpha 2 Subunit, Acetylcholine Receptor Nicotinic Alpha 2
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
mouse
antitest forma
purified immunoglobulin
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
5B2.1, monoclonal
faj reaktivitás
human
kiszerelés
antibody small pack of 25 μg
technika/technikák
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
western blot: suitable
izotípus
IgG1κ
NCBI elérési szám
UniProt elérési szám
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Géninformáció
human ... CHRNA2(1135)
Related Categories
Általános leírás
Egyediség
Immunogen
Alkalmazás
Neuroscience
Minőség
Western Blotting Analysis: 1 µg/mL of this antibody detected human recombinant Neuronal acetylcholine receptor subunit alpha-2 (CHRNA2).