MAB837
Anti-Papillomavirus Antibody, 1, 6, 11, 16, 18, 31, clone 1H8
clone 1H8, Chemicon®, from mouse
Szinonimák:
HPV
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
mouse
antitest forma
purified antibody
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
1H8, monoclonal
faj reaktivitás
human
gyártó/kereskedő neve
Chemicon®
technika/technikák
ELISA: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
izotípus
IgG
kiszállítva
wet ice
Egyediség
Immunogén
Alkalmazás
ELISA
Western Blot
Optimal working dilutions must be determined by end user.
Infectious Diseases
Infectious Diseases - Viral
Fizikai forma
Tárolás és stabilitás
Egyéb megjegyzések
Jogi információk
Jogi nyilatkozat
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2