MAB874
Anti-Papillomavirus Antibody, 16, 18 E6 protein, clone C1P5
clone C1P5, Chemicon®, from mouse
Szinonimák:
HPV
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
mouse
Minőségi szint
antitest forma
purified immunoglobulin
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
C1P5, monoclonal
faj reaktivitás
human
gyártó/kereskedő neve
Chemicon®
technika/technikák
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
izotípus
IgG
kiszállítva
wet ice
Általános leírás
Egyediség
Immunogén
Alkalmazás
Immunohistochemistry: Shows reactivity on formalin fixed tissue. Dilute with buffer pH 7.5-8.0 to desired working volumes. For extensive dilution, protein containing or other stabilizing medium should be used.
Immunopreciptiation: Immunoprecipiates 16.5 kDa band from human cervical carcinoma extracts {Banks, et al, 1987}.
Final working dilutions must be determined by end user.
Infectious Diseases
Infectious Diseases - Viral
Cél megnevezése
Fizikai forma
Tárolás és stabilitás
Analízis megjegyzés
Human cervical carcinoma extract
Egyéb megjegyzések
Jogi információk
Jogi nyilatkozat
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2