Fontos dokumentumok
BCR676
Photomask linewidth standard
BCR®, certified reference material, quartz plate
About This Item
UNSPSC kód:
41116107
NACRES:
NA.24
grade
certified reference material
Ügynökség
BCR®
form
quartz plate
gyártó/kereskedő neve
JRC
alkalmazás(ok)
general analytical
format
matrix material
Jogi információk
BCR is a registered trademark of European Commission
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)