Fontos dokumentumok
SAE0071
HIV-1 GP120 protein
recombinant, expressed in HEK 293 cells
Szinonimák:
Glycoprotein 120 (gp120), Surface protein gp120
About This Item
Javasolt termékek
rekombináns
expressed in HEK 293 cells
Minőségi szint
leírás
low endotoxin
Teszt
≥95% (SDS-PAGE)
Forma
lyophilized powder
molekulatömeg
calculated mol wt 55 kDa (The protein migrates as a 100-130 kDa protein on SDS-PAGE due to glycosylation)
szennyeződések
≤1 EU/μg protein endotoxin
UniProt elérési szám
tárolási hőmérséklet
−20°C
Általános leírás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Fizikai forma
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)