PCC100C05C
Pellicon® Capsule with Ultracel® Membrane
pore size 100 kDa, C Screen, 0.5 m2 with AseptiQuik® G Connectors
Szinonimák:
Pellicon® Capsule with Ultracel® Membrane
About This Item
Javasolt termékek
material
EPDM rubber seal
PPO/PS blend (core)
PPO/PS blend housing
TPE seal
composite regenerated cellulose (CRC) membrane
epoxy adhesive
polyester screen
polypropylene screen
polyurethane adhesive
Minőségi szint
sterilitás
sterile; γ-irradiated
termékcsalád
Pellicon®
tárolási körülmény
room temperature (15-30°C)
parameter
4-6 L/min-m2 flow rate
45 psi max. transmembrane pressure (3.1 bar) at 4-30 °C (Forward)
75 psi max. inlet pressure (5.1 bar) at 4 - 30 °C
technika/technikák
ultrafiltration: suitable
Hosszúság
41.1 cm (16.2 in.)
Átmérő
5.7 cm (2.3 in.)
szűrőfelület
0.5 m2
kijelzőméret
, Type C screen (coarse screen)
térfogat
130 mL , in feed channel
139 mL , in permeate channel
szennyeződések
≤5 ppm Meets TOC (in retentate effluent, after a WFI flush of 20 L/m2)
Mátrix
Ultracel®
pórusméret
100 kDa
pH-tartomány
2-13
szerelvény
inlet/outlet connection (Feed: AseptiQuik® G Connector)
inlet/outlet connection (Permeate: AseptiQuik® G Connector)
inlet/outlet connection (Retentate: AseptiQuik® G Connector)
Általános leírás
Alkalmazás
Tulajdonságok és előnyök
Gamma sterilized and preservative-free - ready to process in minutes
True single-use, self-contained capsule - fast, safe, and flexible batch turnaround
Proven Ultracel® membrane and C screen - high recovery, superior mass transfer, solvent resistance
Pellicon® TFF proven performance - true linear scalability within Pellicon® TFF families
Kiszerelés
Egyéb megjegyzések
Comprehensive documentation to support qualification, risk assessment and process optimization needs.
Consolidation of product specific testing, quality and regulatory information to simplify compliance requirements.
Convenient 24/7 access to up-to-date product information.
Jogi információk
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
kapcsolódó termék
Cikkek
Our overview of scalable tangential flow filtration for viral vector production will provide key considerations for developing and optimizing your downstream process.