Fontos dokumentumok
PXC100C50
Millipore
Pellicon® XL Cassette with Ultracel® Membrane
filtration area 50 cm2, NMWCO 100 kDA
Szinonimák:
0.005 m2, 100 kDa, Pellicon XL, Pellicon® XL Cassette with Ultracel® Membrane, Ultracel, Ultrafiltration Module
About This Item
UNSPSC kód:
41104903
material
composite regenerated cellulose (CRC) membrane
polypropylene housing
polypropylene screen ((feed))
polypropylene screen ((permeate))
Minőségi szint
termékcsalád
Pellicon®
technika/technikák
protein purification: suitable
tangential flow filtration (TFF): suitable (analytical sample preparation)
H × Sz
18.8 cm (7.4 in.) × 3 cm (1.2 in.)
szűrőfelület
50 cm2
Mátrix
Ultracel®
pórusméret
100 kDa pore size
pH
2-12
Általános leírás
  • Device Configuration: Cassette
  • Filter Code: PLCHK
  • Filter Type: Ultrafiltration
Tulajdonságok és előnyök
Type C screen (coarse screen)
Kiszerelés
Wet, preserved
Egyéb megjegyzések
These products are manufactured in a facility which adheres to FDA Good Manufacturing Practices.
Jogi információk
Pellicon is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ULTRACEL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Nem találja a megfelelő terméket?  
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Piktogramok
Corrosion
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Met. Corr. 1
Tárolási osztály kódja
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 1