MAB5374
Anti-Huntingtin Protein Antibody, clone mEM48
culture supernatant, clone mEM48, Chemicon®
Szinonimák:
Huntingtin
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
mouse
Minőségi szint
antitest forma
culture supernatant
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
mEM48, monoclonal
faj reaktivitás
human
faj reaktivitás (homológia által előrejelzett)
mouse, rat
gyártó/kereskedő neve
Chemicon®
technika/technikák
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
izotípus
IgG
NCBI elérési szám
UniProt elérési szám
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Géninformáció
human ... HTT(3064) , SLC6A4(6532)
Általános leírás
Egyediség
Immunogen
Alkalmazás
1:50-1:100 of a previous lot using ABC on 4% paraformaldehyde fixed tissue. Suggested dilution buffer is PBS containing 3% BSA. The antibody works on paraffin embedded tissue sections.
Suggested dilution buffer is PBS containing 3% BSA. The antibody works on paraffin embedded tissue sections. Yu, Z et al (2002) Hum. Mole. Genetics 11(8):905-914. (http://hmg.oxfordjournals.org/cgi/content/full/11/8/905) for good IHC methods and photos of mEM48 on rodent tissues with human transgenic material.
Immunocytochemistry:
light 4% PFA fixation followed by 0.1% triton X-100 incubation prior to blocking is suggested.
A previous lot of this antibody was used in IC.
Western blot:
1:50-1:500 using ECL depending on the level of mutant protein. Suggested dilution buffer is PBS containing 3% BSA or PBS containing 5% non-fat milk.
Nuclear fraction preparations enhance signals; monomeric protein ~80kDa; aggregates are common which can be >200kDa in size.
Optimal working dilutions must be determined by the end user.
Neuroscience
Neurodegenerative Diseases
Minőség
Western Blot Analysis:
1:1000 dilution of this lot detected Huntingtin Protein on 10 μg of HEK293 lysates.
Cél megnevezése
Fizikai forma
Tárolás és stabilitás
Handling Recommendations: Upon receipt, and prior to removing the cap, centrifuge the vial and gently mix the solution. Aliquot into microcentrifuge tubes and store at -20°C. Avoid repeated freeze/thaw cycles, which may damage IgG and affect product performance.
Analízis megjegyzés
Normal human cerebral cortex lysate, mouse brain cortex samples from HD or wild type mice
HEK293 lysates.
Egyéb megjegyzések
Jogi információk
Jogi nyilatkozat
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
javasolt
Tárolási osztály kódja
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2