MABN2427
Anti-ATN1 Antibody
mouse monoclonal, MW1
Szinonimák:
Htt mutant, PolyQ-Htt, Clone MW1, Atrophin-1
About This Item
Javasolt termékek
Terméknév
Anti-polyQ specific Antibody, clone MW1, clone MW1, from mouse
biológiai forrás
mouse
Minőségi szint
antitest forma
purified immunoglobulin
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
MW1, monoclonal
faj reaktivitás
mouse, rat, human
kiszerelés
antibody small pack of 25 μg
technika/technikák
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
izotípus
IgG2b
NCBI elérési szám
UniProt elérési szám
kiszállítva
ambient
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Géninformáció
human ... ATN1(1822)
Related Categories
Általános leírás
Egyediség
Immunogén
Alkalmazás
Neuroscience
Immunohistochemistry Analysis: A representative lot detected expanded polyQ repeats in Immunohistochemistry applications (Ko, J., et. al. (2001). Brain Res Bull. 56(3-4):319-29).
Immunocytochemistry Analysis: A representative lot detected expanded polyQ repeats in Immunocytochemistry applications (Legleiter, J., et. al. (2009). J Biol Chem. 284(32):21647-58).
Minőség
Western Blotting Analysis: 0.5 µg/mL of this antibody detected expanded polyQ repeats in Htt in 10 µg of mouse brain tissue lysate. It does not react with normal Htt.
Cél megnevezése
Fizikai forma
Tárolás és stabilitás
Egyéb megjegyzések
Jogi nyilatkozat
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
WGK
WGK 1