MAB1574
Anti-Polyglutamine-Expansion Diseases Marker Antibody, clone 5TF1-1C2
ascites fluid, clone 5TF1-1C2, Chemicon®
Szinonimák:
Poly-Glu, PolyQ
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
mouse
Minőségi szint
antitest forma
ascites fluid
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
5TF1-1C2, monoclonal
faj reaktivitás
human
gyártó/kereskedő neve
Chemicon®
technika/technikák
ELISA: suitable
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
izotípus
IgG1κ
kiszállítva
dry ice
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Általános leírás
Egyediség
Immunogén
Alkalmazás
Western Blot: 1:1,000-1:20,000
Immunohistochemistry on frozen and paraffin sections (human tissue): 1:1,000-1:20,000
Immunocytochemistry on transfected cells: 1:1,000-1:20,000 Immunoprecipitation: 1:1,000-1:20,000
Optimal working dilutions must be determined by end user.
Neuroscience
Neurodegenerative Diseases
Fizikai forma
Tárolás és stabilitás
Analízis megjegyzés
Huntigton′s Disease brain
Egyéb megjegyzések
Jogi információk
Jogi nyilatkozat
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
javasolt
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1