Fontos dokumentumok
P1874
Anti-Polyglutamines antibody, Mouse monoclonal
~2 mg/mL, clone 3B5H10, purified from hybridoma cell culture
Szinonimák:
Anti-Huntingtin
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
mouse
Minőségi szint
konjugátum
unconjugated
antitest forma
purified from hybridoma cell culture
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
3B5H10, monoclonal
form
buffered aqueous solution
faj reaktivitás
human
kiszerelés
antibody small pack of 25 μL
koncentráció
~2 mg/mL
technika/technikák
immunocytochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: 1-2 μg/mL using extract of HEK-293T cells transfected with an N-terminal 171 amino acid fragment of human Huntingtin with a 68 glutamine stretch
izotípus
IgG1
UniProt elérési szám
kiszállítva
dry ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Géninformáció
human ... HTT(3064)
Általános leírás
Immunogen
Alkalmazás
Western Blotting (1 paper)
Fizikai forma
Jogi információk
Jogi nyilatkozat
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
javasolt
Tárolási osztály kódja
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1