MAB5296
Anti-Oxytocin Antibody, clone 4G11
ascites fluid, clone 4G11, Chemicon®
Szinonimák:
Anti-OT, Anti-OT-NPI, Anti-OXT-NPI
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
mouse
Minőségi szint
antitest forma
ascites fluid
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
4G11, monoclonal
faj reaktivitás
rat, human
gyártó/kereskedő neve
Chemicon®
technika/technikák
ELISA: suitable
immunohistochemistry: suitable
izotípus
IgG1
NCBI elérési szám
UniProt elérési szám
kiszállítva
dry ice
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Géninformáció
human ... OXTR(5021)
Egyediség
Immunogén
Alkalmazás
ELISA: 1:1,000,000
Optimal working dilutions must be determined by the end user.
Egyéb megjegyzések
Jogi információk
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
12 - Non Combustible Liquids
WGK
nwg