AB911
Anti-Oxytocin Antibody
serum, Chemicon®
Szinonimák:
Anti-OT, Anti-OT-NPI, Anti-OXT-NPI
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
rabbit
Minőségi szint
antitest forma
serum
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
polyclonal
faj reaktivitás
human, mouse, rat, rabbit, sheep, hamster
gyártó/kereskedő neve
Chemicon®
technika/technikák
dot blot: suitable
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
radioimmunoassay: suitable
NCBI elérési szám
UniProt elérési szám
kiszállítva
dry ice
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Géninformáció
human ... OXTR(5021)
Egyediség
Immunogén
Alkalmazás
Immunocytochemistry: 1:10,000 on fetal rat neurons.
Dot Blot: 1:1000
RIA
Optimal working dilutions must be determined by the end user.
Neuroscience
Hormones & Receptors
CNS Control of Metabolism
Fizikai forma
Tárolás és stabilitás
Analízis megjegyzés
Pituitary Gland
Egyéb megjegyzések
Jogi információk
Jogi nyilatkozat
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1