WH0055802M6
Monoclonal Anti-DCP1A antibody produced in mouse
clone 3G4, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Szinonimák:
Anti-DCP1 decapping enzyme homolog A (S. cerevisiae), Anti-HSA275986, Anti-Nbla00360, Anti-SMAD4IP1, Anti-SMIF
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
mouse
konjugátum
unconjugated
antitest forma
purified immunoglobulin
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
3G4, monoclonal
Forma
buffered aqueous solution
faj reaktivitás
human, mouse, rat
technika/technikák
ELISA: suitable
capture ELISA: suitable
immunofluorescence: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
izotípus
IgG2aκ
GenBank elérési szám
UniProt elérési szám
kiszállítva
dry ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Géninformáció
human ... DCP1A(55802)
Related Categories
Általános leírás
Immunogén
Sequence
STQLSNLGSTETLEEMPSGSQDKSAPSGHKHLTVEELFGTSLPKEQPAVVGLDSEEMERLPGDASQKEPNSFLPFPFEQLGGAPQSETLGVPSAAHHSVQ
Fizikai forma
Jogi információk
Jogi nyilatkozat
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
kapcsolódó termék
Tárolási osztály kódja
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?