SAB1404221
Monoclonal Anti-PLP1 antibody produced in mouse
clone 2D7, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Szinonimák:
HLD1, MMPL, PLP, PLP/DM20, PMD, SPG2
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
mouse
Minőségi szint
konjugátum
unconjugated
antitest forma
purified immunoglobulin
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
2D7, monoclonal
form
buffered aqueous solution
molekulatömeg
antigen ~32.27 kDa
faj reaktivitás
human
technika/technikák
capture ELISA: suitable
immunofluorescence: suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
izotípus
IgG2aκ
NCBI elérési szám
UniProt elérési szám
kiszállítva
dry ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Géninformáció
human ... PLP1(5354)
Related Categories
Általános leírás
Immunogen
Sequence
YFNTWTTCQSIAFPSKTSASIGSLCADARMYGVLPWNAFPGKVCGSNLLSICKTAE
Fizikai forma
Jogi nyilatkozat
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1