MAB3747
Anti-Microphthalmia (Mi) Antibody, clone C5
clone C5, Chemicon®, from mouse
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
mouse
Minőségi szint
antitest forma
purified immunoglobulin
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
C5, monoclonal
faj reaktivitás
mouse
faj reaktivitás (homológia által előrejelzett)
human, rat
gyártó/kereskedő neve
Chemicon®
technika/technikák
electrophoretic mobility shift assay: suitable
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
izotípus
IgG1
kiszállítva
wet ice
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Általános leírás
Egyediség
Immunogén
Alkalmazás
A previous lot of this antibody was used in IP. (2 µg/mg of protein lysate)
Gel supershift assays:
A previous lot of this antibody was used in EMSA.
Immunohistochemistry(paraffin):
A previous lot of this antibody was used in IH on frozen and formalin/paraffin tissue sections.
Optimal working dilutions must be determined by end user.
Minőség
Western Blot Analysis:
1:500 dilution of this lot detected Mi on 10 μg of Mouse Brain lysates.
Cél megnevezése
Fizikai forma
Tárolás és stabilitás
Handling Recommendations: Upon receipt, and prior to removing the cap, centrifuge the vial and gently mix the solution. Aliquot into microcentrifuge tubes and store at -20°C. Avoid repeated freeze/thaw cycles, which may damage the IgG1 and affect product performance.
Analízis megjegyzés
501 Mel human melanoma cells, wild-type human, rat, mouse osteoclast cells.
Egyéb megjegyzések
Jogi információk
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2