05-511
Anti-TCF-4 Antibody, clone 6H5-3
clone 6H5-3, Upstate®, from mouse
Szinonimák:
HMG box transcription factor 4, Transcription factor 7-like 2, T-Cell factor 4, T-cell-specific, HMG box, T-Cell-specific transcription factor 4, Transcription factor 7-like 2
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
mouse
Minőségi szint
antitest forma
purified immunoglobulin
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
6H5-3, monoclonal
faj reaktivitás
mouse, human
gyártó/kereskedő neve
Upstate®
technika/technikák
electrophoretic mobility shift assay: suitable
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
izotípus
IgG2a
GenBank elérési szám
UniProt elérési szám
kiszállítva
wet ice
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Géninformáció
human ... TCF7L2(6934)
Általános leírás
Egyediség
Immunogen
Alkalmazás
A previous lot of this antibody is reported to show positive immunostaining for TCF-4 in cells fixed with 4% paraformaldehyde/PBS (Amir, A. L., 2003).
Immunoprecipitation:
A previous lot of this antibody was reported to immunoprecipitate TCF-4 from SW620 whole cell lysate as a complex with β-Catenin (Persad, S., 2001).
Supershift Assay:
A previous lot of this antibody was reported to supershift TCF-4:DNA complexes in electrophoretic mobility shift assays (EMSA) (Amir, A. L., 2003).
Minőség
Western Blot Analysis:
0.5-2 μg/mL of this lot detected TCF-4 in RIPA lysates of Cos-1 cells expressing transfected TCF-4 (Catalog # 21-174).
Cél megnevezése
Kapcsolódás
Fizikai forma
Analízis megjegyzés
DLD1 (human colorectal adenocarcinoma), Cos-1 cells or HCT116 (human colorectal carcinoma) cells.
Egyéb megjegyzések
Jogi információk
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
javasolt
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1