AB9864R
Anti-NMDAR1 Antibody, clone 1.17.2.6, rabbit monoclonal
clone 1.17.2.6, from rabbit, unconjugated
Szinonimák:
N-methyl-D-aspartate receptor channel, subunit zeta-1, N-methyl-D-aspartate receptor subunit NR1, NMDA receptor 1, glutamate [NMDA] receptor subunit zeta 1, glutamate receptor, ionotropic, N-methyl D-aspartate 1
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
rabbit
Minőségi szint
konjugátum
unconjugated
antitest forma
purified immunoglobulin
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
1.17.2.6, monoclonal
faj reaktivitás
rat, mouse
faj reaktivitás (homológia által előrejelzett)
human (based on 100% sequence homology)
technika/technikák
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
izotípus
IgG
NCBI elérési szám
UniProt elérési szám
kiszállítva
wet ice
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Géninformáció
human ... GRIN1(2902)
mouse ... Grin1(14810)
rat ... Grin1(24408)
Általános leírás
Immunogén
Alkalmazás
Neuroscience
Neurotransmitters & Receptors
Immunohistochemistry Analysis: 1:250 dilution of this antibody from a previous lot detected NMDAR1 in rat cerebellum tissue.
Minőség
Western Blot Analysis: 0.1 µg/mL of this antibody detected NMDAR1 on 10 µg of rat brain tissue lysate.
Cél megnevezése
Fizikai forma
Tárolás és stabilitás
Handling Recommendations: Upon receipt and prior to removing the cap, centrifuge the vial and gently mix the solution. Aliquot into microcentrifuge tubes and store at -20°C. Avoid repeated freeze/thaw cycles, which may damage IgG and affect product performance.
Note: Variability in freezer temperatures below -20°C may cause glycerol containing solutions to become frozen during storage.
Analízis megjegyzés
Rat brain tissue lysate
Egyéb megjegyzések
Jogi nyilatkozat
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1