MAB3308
Anti-MMP-2 Antibody, a.a. 468-483 hMMP2, clone 42-5D11
clone 42-5D11, Chemicon®, from mouse
Szinonimák:
Gelatinase A, 72 kDa Type IV Collagenase
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
mouse
Minőségi szint
antitest forma
purified antibody
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
42-5D11, monoclonal
faj reaktivitás
rat, bovine, human, rabbit, horse, mouse, pig
gyártó/kereskedő neve
Chemicon®
technika/technikák
ELISA: suitable
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
western blot: suitable
izotípus
IgG1κ
NCBI elérési szám
UniProt elérési szám
kiszállítva
dry ice
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Géninformáció
human ... MMP2(4313)
Általános leírás
MMP2, also known as Gelatinase A, is a type IV collagenase that specifically cleaves type IV collagen, the major structural component of basement membranes. The metastatic potential of tumor cells has been found to correlate with the activity of this enzyme.
Egyediség
Immunogen
Alkalmazás
Immunohistochemistry on frozen and paraffin-embedded tissues using PLP fixation: 1-5 μg/mL (has not been tested in traditional formalin fixed tissues)
ElA
Cell Structure
MMPs & TIMPs
Cél megnevezése
Fizikai forma
Tárolás és stabilitás
Analízis megjegyzés
Lung, nerve, and various soft tissue tumors
Egyéb megjegyzések
Jogi információk
Jogi nyilatkozat
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2