MABC598
Anti-PACS2 Antibody, clone 9F12.2
clone 9F12.2, from mouse
Szinonimák:
Phosphofurin acidic cluster sorting protein 2, PACS1-like protein, PACS2
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
mouse
Minőségi szint
antitest forma
purified immunoglobulin
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
9F12.2, monoclonal
faj reaktivitás
mouse, rat
technika/technikák
western blot: suitable
izotípus
IgG1κ
NCBI elérési szám
UniProt elérési szám
kiszállítva
wet ice
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Géninformáció
mouse ... Pacs2(217893)
Általános leírás
Immunogen
Alkalmazás
Apoptosis & Cancer
Apoptosis - Additional
Minőség
Western Blotting Analysis: 1.0 µg/mL of this antibody detected PACS2 in 10 µg of rat hippocampus tissue lysate.
Cél megnevezése
Fizikai forma
Tárolás és stabilitás
Egyéb megjegyzések
Jogi nyilatkozat
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1