MAB2120Z
Anti-NCAM Antibody, extracellular, clone ERIC-1, Azide free
clone ERIC-1, Chemicon®, from mouse
Szinonimák:
NeuralCellAdhesionMolecule, CD56, MAB2120
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
mouse
Minőségi szint
antitest forma
purified immunoglobulin
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
ERIC-1, monoclonal
faj reaktivitás
human, pig
gyártó/kereskedő neve
Chemicon®
technika/technikák
ELISA: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
izotípus
IgG1
alkalmasság
not suitable for flow cytometry
NCBI elérési szám
UniProt elérési szám
kiszállítva
dry ice
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Géninformáció
human ... NCAM1(4684)
Általános leírás
Egyediség
Immunogén
Alkalmazás
Immunoblotting: Recognizes 120, 140, and 180 kDa NCAM isoforms.
ELISA: 80 ng/mL
Does not work in flow cytometry.
Optimal working dilutions must be determined by end user.
Neuroscience
Growth Cones & Axon Guidance
Neurofilament & Neuron Metabolism
Kapcsolódás
Fizikai forma
Tárolás és stabilitás
Analízis megjegyzés
Recommended positive control tissue: Neuroblastoma
Egyéb megjegyzések
Jogi információk
Jogi nyilatkozat
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2