MABN2475
Anti-NMDAR2B Antibody, clone 11D1
clone 11D1, from mouse
Szinonimák:
Glutamate receptor ionotropic NMDA 2B, GluN2B, Glutamate [NMDA] receptor subunit epsilon-2, N-methyl D-aspartate receptor subtype 2B, NR2B, N-methyl-D-aspartate receptor subunit 3, NR3, hNR3
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
mouse
antitest forma
purified immunoglobulin
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
11D1, monoclonal
faj reaktivitás
mouse, human, rat
kiszerelés
antibody small pack of 25 μg
technika/technikák
western blot: suitable
izotípus
IgG1κ
NCBI elérési szám
UniProt elérési szám
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Géninformáció
human ... GRIN2B(2904)
mouse ... Grin2B(14812)
rat ... Grin2B(24410)
Általános leírás
Egyediség
Immunogen
Alkalmazás
Neuroscience
Western Blotting Analysis: 4 µg/mL from a representative lot detected NMDAR2B in mouse brain tissue lysate.
Minőség
Western Blotting Analysis: 4 µg/mL of this antibody detected NMDAR2B in rat brain tissue lysate.