FCABS326PE
Milli-Mark® Anti-acetyl-Histone H4 Antibody-PE
Milli-Mark®, from rabbit
Szinonimák:
Histone H4
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
rabbit
Minőségi szint
konjugátum
PE
antitest forma
purified immunoglobulin
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
polyclonal
faj reaktivitás
human
gyártó/kereskedő neve
Milli-Mark®
technika/technikák
flow cytometry: suitable
izotípus
IgG
NCBI elérési szám
UniProt elérési szám
kiszállítva
wet ice
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Géninformáció
human ... H4C1(8359)
Általános leírás
Egyediség
Immunogén
Alkalmazás
Epigenetics & Nuclear Function
Epigenetics & Nuclear Function
Histone Modifying Proteins
Histones
Minőség
Cél megnevezése
Fizikai forma
Tárolás és stabilitás
Analízis megjegyzés
HeLa cells
Jogi információk
Jogi nyilatkozat
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2