MABC293
Anti-NLRP10 Antibody, clone 8H2
clone 8H2, from rat
Szinonimák:
NACHT, LRR and PYD domains-containing protein 10, Nucleotide-binding oligomerization domain protein 8
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
rat
Minőségi szint
antitest forma
purified immunoglobulin
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
8H2, monoclonal
faj reaktivitás
human
technika/technikák
flow cytometry: suitable
immunocytochemistry: suitable
western blot: suitable
izotípus
IgG2aκ
NCBI elérési szám
UniProt elérési szám
kiszállítva
wet ice
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Géninformáció
human ... NLRP10(338322)
Related Categories
Általános leírás
Immunogén
Alkalmazás
Western Blotting Analysis: A representative lot from an independent laboratory detected NLRP10 primary epidermal fibroblasts transfected with a non-targeting control siRNA, and demonstrated a loss of signal in primary epidermal fibroblasts transfected with NLRP10-specific RNA (Lautz, K., et al. (2012). Cell Microbiol. 14(10:1568-1583.).
Flow Cytometry Analysis: 4 µg from a representative lot detected NLRP10 in 1X10E6 HeLa and Jurkat cells.
Apoptosis & Cancer
Apoptosis - Additional
Minőség
Western Blotting Analysis: 1 mg/mL of this antibody detected NLRP10 in 10 µg of A431 cell lysate.
Cél megnevezése
Fizikai forma
Tárolás és stabilitás
Analízis megjegyzés
A431 cell lysate
Egyéb megjegyzések
Jogi nyilatkozat
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1