Fontos dokumentumok
ECPRIME
Millipore
mPAGE® Primary Electrode Core
replacement part for mPAGE® Mini Gel Tank
Szinonimák:
electrode assembly
About This Item
UNSPSC kód:
41105305
NACRES:
NC.01
Egyenáram/váltóáram bemenő feszültség
100 watts (maximum power limit)
300 V (maximum voltage limit)
kiszerelés
pkg of 1 packs
gyártó/kereskedő neve
Millipore
parameter
70 °C ambient temp. limit
technika/technikák
SDS-PAGE: suitable
electrophoresis: suitable
Általános leírás
mPAGE® Primary Electrode Core, for use with mPAGE® Mini Gel Tank (MGT-2 and MGT-4).
The mPAGE® Mini Gel Tank is used to perform high-resolution protein separation on handcast or precast polyacrylamide gels. The gel tank is designed for use with 8 cm x 10 cm mini gels and is compatible with gels cast on the mPAGE® Gel Caster and mPAGE® Precast Gels. The mPAGE® Mini Gel Tank is available in 2 formats for running up to 2 or 4 mini gels and is designed to prevent incorrect assembly and leakage.
Kompatibilitás
Compatible with the mPAGE® Mini Gel Tank.
Jogi információk
MPAGE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Dokumentumtár megtekintése
Protocols
Introduction to PAGE. Learn about SDS-PAGE background and protocol for the separation of proteins based on size in a poly-acrylamide gel.
Bevezetés a PAGE-ba. Ismerje meg az SDS-PAGE hátterét és a fehérjék méret szerinti elválasztásának protokollját poliakrilamid gélben.