PHCC360050
Scepter 3.0 Cell Counter Sensors
60 μm sensors designed to count particles between 6 μm & 36 μm
Szinonimák:
Automated Cell counter tips
About This Item
Javasolt termékek
Jellemzők
50 μL (sample volumn)
kiszerelés
pkg of 50 ea
gyártó/kereskedő neve
Scepter
Paraméterek
10000 particles/mL particle concentration (500000 particles/mL)
technika/technikák
cell counting: suitable
részecskeméret
6-36 μm
kompatibilitás
Scepter for use with cells sized 8.0–25.0 μm
Not compatible with Scepter 2.0 Instruments
kiszállítva
ambient
Általános leírás
The Scepter 3.0 cell counter′s screen displays:
- Cell concentration
- Average cell size
- Average cell volume
- Histogram of size or volume distribution
This system is intended for research use only and has been tested with cell types representative of those in use today.
Tulajdonságok és előnyök
Coupled with precision liquid handling channels and electronics, the Scepter sensor accurately and reliably provides cell population statistics
Egyéb megjegyzések
kapcsolódó termék
Cikkek
Cell counting protocol using a hemocytometer for monitoring cell viability. Discover other cell counting tools such as the Scepter™ 3.0 Cell Counter.
Sejtszámlálási protokoll hemocitométerrel a sejtek életképességének ellenőrzésére. Fedezzen fel más sejtszámláló eszközöket, például a Scepter™ 3.0 sejtszámlálót.
The Scepter™ 3.0 Cell Counter, when used in conjunction with a 40 μm aperture sensor, can accurately count and precisely size a wide range of cell types and particles. This application note demonstrates two examples of experiments using the instrument’s sensitive size-discriminating capacity for rapid qualitative assessment of individual cell populations.
Related Content
A Scepter™ sejtszámláló egy hordozható eszköz, amely a sejtek következetes számlálását közvetlenül a tenyésztőháztetőbe hozza, kevesebb mint 30 másodperc alatt.
Scepter™ Cell Counter is a portable device which brings consistency in cell counting right to the culture hood in less than 30 seconds.
Scepter™ counting is 7 to 10 times faster than hemocytometry-and also faster than other automated counters. Learn more about how this amazing technology works
A Scepter™ számlálás 7-10-szer gyorsabb, mint a hemocitometria - és gyorsabb, mint más automatizált számlálók. Tudjon meg többet arról, hogyan működik ez a csodálatos technológia