KTGRA05TT1
Aervent® 0.2 µm, Opticap® XL Capsule
inlet connection diam. 1.5 in., Opticap® XL 5, pore size 0.2 μm, cartridge nominal length 5 in. (13 cm)
Szinonimák:
Aervent KTGR Opticap XL5 Capsule
About This Item
Javasolt termékek
material
PTFE
polypropylene
polypropylene housing
polypropylene support
polypropylene vent cap
silicone seal
Minőségi szint
sterilitás
non-sterile
Sterilizálási kompatibilitás
autoclavable compatible
termékcsalád
Opticap® XL 5
Jellemzők
hydrophobic
gyártó/kereskedő neve
Aervent®
parameter
≤12 mL/min nitrogen diffusion at 970 mbar (14 psig) and 23 °C (in 70/30% IPA/water)
1.0 bar max. differential pressure (15 psid) at 80 °C (Forward)
1.0 bar max. inlet pressure (15 psi) at 80 °C (Forward)
2.8 bar max. inlet pressure (40 psi) at 60 °C (Forward)
25 °C max. inlet temp.
4.1 bar max. differential pressure (60 psid) (Reverse; intermittent)
4.1 bar max. inlet pressure (60 psi) (Reverse; Intermittent)
5.5 bar max. differential pressure (80 psid) at 25 °C (Forward)
5.5 bar max. inlet pressure (80 psi) at 25 °C (Forward)
80 psig max. inlet pressure
technika/technikák
gas filtration: suitable
Hosszúság
21.6 cm (8.5 in.)
Szélesség
4.2 in.
patron névleges hossza
5 in. (13 cm)
Átmérő
10.7 cm (4.2 in.)
szűrőfelület
0.32 m2
bemeneti csatl. átmérője
1.5 in.
bemenettől kimenetig Sz
21.6 cm (8.5 in.)
kimeneti csatl. átmérője
1.5 in.
szennyeződések
<0.25 EU/mL USP bacterial endotoxins (LAL test, aqueous extraction)
gravimetriás extrahálható anyagok
≤14 mg/cartridge
matrix
Aervent®
pórusméret
0.2 μm pore size
bemenet
sample type gas
buborékpont
≥1100 mbar (16 psig), nitrogen with 70/30% IPA/water at 23 °C
szerelvény
1/4 in. drain/vent hose barb (with double O-ring Seal)
inlet sanitary flange
outlet sanitary flange
(38 mm (1 1/2 in.) Sanitary Flange Inlet and Outlet)
Általános leírás
Tulajdonságok és előnyök
Kiszerelés
Minőség
Elkészítési megjegyzés
30 autoclave cycles of 30 min @ 135 °C
Analízis megjegyzés
Samples were quantitatively retentive of a minimum Brevundimonas diminuta challenge concentration of 1 x 10⁷ CFU/cm² using ASTM® F838 methodology.
Egyéb megjegyzések
- Organism Retention: Microorganism
- Mode of Action: Filtration (size exclusion)
- Application: BioProcessing
- Intended Use: Reduction or removal of microorganism/bioburden
- Instructions for Use: Please refer Steam Sterilization & Integrity Testing Procedures guide and first page of Visual Inspection Guide
- Storage Statement: Store in dry location
- Disposal Statement: Dispose of in accordance with applicable federal, state and local regulations.