AB770
Anti-TIMP-1 Antibody
Chemicon®, from rabbit
Szinonimák:
Tissue Inhibitor of Metalloproteinase-1
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
rabbit
Minőségi szint
antitest forma
purified immunoglobulin
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
polyclonal
tisztítva
affinity chromatography
faj reaktivitás
bovine, rat, ferret, sheep, horse, rabbit
gyártó/kereskedő neve
Chemicon®
technika/technikák
ELISA: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
NCBI elérési szám
UniProt elérési szám
kiszállítva
dry ice
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Géninformáció
human ... TIMP1(7076)
Egyediség
Immunogén
Alkalmazás
Cell Structure
MMPs & TIMPs
Immunohistochemistry: frozen and 4%PFA fixed paraffin sections: 5-20μg/mL enzymatic detection.
Optimal working dilutions must be determined by end user.
Kapcsolódás
Fizikai forma
Tárolás és stabilitás
Egyéb megjegyzések
Jogi információk
Jogi nyilatkozat
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2