EZBRAIN-SET
Human Amyloid β40 and Amyloid β42 ELISA Kit
measures Amyloid β40 and Amyloid β42 in 50 μL tissue or cell lysate; combo pack
Szinonimák:
Amyloid β40/β42 ELISA, Brain ELISA Kit, Human Brain Amyloid ELISA
About This Item
Javasolt termékek
Terméknév
Human Amyloid β40 and Amyloid β42 Brain ELISA,
faj reaktivitás
human
Minőségi szint
kiszerelés
kit of 2 × 96 wells
parameter
50 μL sample volume (Overnight assay)
assay range
sensitivity: 6.0 pg/mL
(The lowest level of Amyloid β1-40 standard used in this assay ; 50 μL sample size)
sensitivity: 8 pg/mL
(The lowest level of Amyloid ß1-42 standard used in this assay; 50 μL sample size)
inter-assay cv: <10
intra-assay cv: <10
standard curve range: 16-500 pg/mL
technika/technikák
ELISA: suitable
bemenet
sample type tissue/cellular lysate
alkalmazás(ok)
research use
észlelési módszer
colorimetric (450nm/590nm)
kiszállítva
wet ice
tárolási hőmérséklet
2-8°C
Géninformáció
human ... APP(351)
Egyediség
Used to detect/quantify: Amyloid β40 & Amyloid β42